Drukuj
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
OR7459-1G OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA 464 PLN
APOSOR7459-1G APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424627
Numer CAS: 118350-17-7