Drukuj
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7457-1G OR7457-250MG OR7457-5G
APOSOR7457-1GEA 545 PLN
APOSOR7457-1G APOSOR7457-250MG APOSOR7457-5G
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.248 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424619
Numer CAS: 209863-09-2