Drukuj
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde, 2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 116 PLN
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Temp. topnienia: 54…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631913
Numer CAS: 421553-62-0