Drukuj
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 328 PLN
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₇NO₂S
Temp. topnienia: 137…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216489
Numer CAS: 22821-76-7