Drukuj
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA 1450 PLN
APOSOR7425-10G APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₅ClO₄S
MW: 244.645 g/mol
Temp. topnienia: 115…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01941320
Numer CAS: 10543-42-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II