Drukuj
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 1100 PLN
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone 98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Formuła: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…153 °C
Temp. topnienia: -25.2
Gęstość: 0.824 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008845
Numer CAS: 815-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-419-8
Jednostka: 1224
ADR: 3 III