Drukuj
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7420-1G OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA 621 PLN
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₄H₁₃BClNO₃
Temp. topnienia: 294…297 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027260
Numer CAS: 957060-97-8