Drukuj
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 73.1 PLN
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₉NO₅
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00662902
Numer CAS: 2327-45-9