Drukuj
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 783 PLN
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424613
Numer CAS: 70916-98-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III