Drukuj
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7388-100MG OR7388-1G OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA 110 PLN
APOSOR7388-100MG APOSOR7388-1G APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. topnienia: 231…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039069
Numer CAS: 222180-23-6