Drukuj
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7387-1G OR7387-5G
APOSOR7387-1GEA 778 PLN
APOSOR7387-1G APOSOR7387-5G
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. topnienia: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039068
Numer CAS: 222180-19-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III