Drukuj
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 847 PLN
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉ClO₂
Temp. topnienia: 167…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426504
Numer CAS: 7079-15-4