Drukuj
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 1360 PLN
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formuła: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203.6700 g/mol
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00477989
Numer CAS: 135-68-2