Drukuj
Kwas 4-winylobenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7329-25G OR7329-100G OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA 545 PLN
APOSOR7329-25G APOSOR7329-100G APOSOR7329-10G
Kwas 4-winylobenzoesowy 97%
Kwas 4-winylobenzoesowy
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. topnienia: 142…144 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002569
Numer CAS: 1075-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-053-4