Drukuj
3,5-Dibromo-4-hydroksybenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 2440 PLN
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
3,5-Dibromo-4-hydroksybenzoesan metylu 98%
3,5-Dibromo-4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309.94 g/mol
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016416
Numer CAS: 41727-47-3