Drukuj
N-Cyclohexylmaleimide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7279-100G OR7279-25G
APOSOR7279-100GEA 1080 PLN
APOSOR7279-100G APOSOR7279-25G
N-Cyclohexylmaleimide 98%
N-Cyclohexylmaleimide
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 81…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043904
Numer CAS: 1631-25-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III