Drukuj
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 168 PLN
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Formuła: C₁₀H₁₆O₂
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129458
Numer CAS: 57641-95-9