Drukuj
2,3-Dimethylthiophene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7265-1G OR7265-5G
APOSOR7265-1GEA 131 PLN
APOSOR7265-1G APOSOR7265-5G
2,3-Dimethylthiophene
2,3-Dimethylthiophene
Formuła: C₆H₈S
Temp. Wrzenia: 141…142 °C
Temp. topnienia: –49 °C
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130081
Numer CAS: 632-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-170-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III