Drukuj
5-Pyrimidineboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7262-1G OR7262-5G OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA 110 PLN
APOSOR7262-1G APOSOR7262-5G APOSOR7262-10G
5-Pyrimidineboronic acid
5-Pyrimidineboronic acid
Formuła: C₄H₅BN₂O₂
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03002366
Numer CAS: 109299-78-7