Drukuj
4-Propoxyphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7256-100G OR7256-25G OR7256-5G
APOSOR7256-100GEA 4140 PLN
APOSOR7256-100G APOSOR7256-25G APOSOR7256-5G
4-Propoxyphenylboronic acid 97%
4-Propoxyphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₃
Temp. topnienia: 104…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427189
Numer CAS: 186497-67-6