Drukuj
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 472 PLN
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₃
Temp. topnienia: 65…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427191
Numer CAS: 134896-34-7