Drukuj
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
OR7245-1G OR7245-25G OR7245-5G
APOSOR7245-1GEA 110 PLN
APOSOR7245-1G APOSOR7245-25G APOSOR7245-5G
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Formuła: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250.1400 g/mol
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00982004
Numer CAS: 121554-09-4