Drukuj
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
OR7241-1G OR7241-5G
APOSOR7241-1GEA 559 PLN
APOSOR7241-1G APOSOR7241-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₆BNO₃
Temp. topnienia: 222…226 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01319041
Numer CAS: 223433-45-2