Drukuj
3,4,5-Trimetoksyanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7231-100G OR7231-25G OR7231-500G
APOSOR7231-100GEA 493 PLN
APOSOR7231-100G APOSOR7231-25G APOSOR7231-500G
3,4,5-Trimetoksyanilina 98%
3,4,5-Trimetoksyanilina
Formuła: C₉H₁₃NO₃
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008393
Numer CAS: 24313-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-154-4