Drukuj
4-Indoleboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Indolylboronic acid, (1H-Indol-4-yl)boronic acid
OR7226-5G OR7226-1G
APOSOR7226-5GEA 2350 PLN
APOSOR7226-5G APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formuła: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Temp. topnienia: 184…188 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095175
Numer CAS: 220465-43-0