Drukuj
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)benzeneboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)benzeneboronic acid, (4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
OR7225-1G OR7225-5G
APOSOR7225-1GEA 110 PLN
APOSOR7225-1G APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BO₄
Temp. topnienia: 116…123 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02183525
Numer CAS: 182281-01-2