Drukuj
1-tert-Butylo-4-jodobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 458 PLN
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butylo-4-jodobenzen
1-tert-Butylo-4-jodobenzen
Formuła: C₁₀H₁₃I
MW: 260.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 243 °C
Gęstość: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052339
Numer CAS: 35779-04-5