Drukuj
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (Bromomethyl)boronic Acid Diisopropyl Ester
OR7201-1G OR7201-5G
APOSOR7201-1GEA 946 PLN
APOSOR7201-1G APOSOR7201-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Formuła: C₇H₁₆BBrO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631222
Numer CAS: 137297-49-5
Jednostka: 3272
ADR: 3,III