Drukuj
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 1100 PLN
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₇BO₂
MW: 204.08 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093068
Numer CAS: 374538-04-2