Drukuj
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7185-5G OR7185-1G OR7185-250MG OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA 435 PLN
APOSOR7185-5G APOSOR7185-1G APOSOR7185-250MG APOSOR7185-10G
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₅BClNO₂
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03425942
Numer CAS: 458532-98-4