Drukuj
4-Butoxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
OR7178-1G OR7178-5G OR7178-10G
APOSOR7178-1GEA 110 PLN
APOSOR7178-1G APOSOR7178-5G APOSOR7178-10G
4-Butoxyphenylboronic acid
4-Butoxyphenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194.04 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427054
Numer CAS: 105365-51-3