Drukuj
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 1320 PLN
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formuła: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Temp. topnienia: 125…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010379
Numer CAS: 4341-24-6