Drukuj
2-Biphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 377 PLN
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₁BO₂
Temp. topnienia: 167…172 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00136929
Numer CAS: 4688-76-0