Drukuj
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA 377 PLN
APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Formuła: C₈H₆O₃
Temp. topnienia: 242…246 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068174
Numer CAS: 6272-26-0