Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 182 PLN
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina 97%
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 120…122 °C
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-744-6
Jednostka: 2372
ADR: 3,II