Drukuj
Cyclohexylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7120-25G OR7120-5G OR7120-1G
APOSOR7120-25GEA 801 PLN
APOSOR7120-25G APOSOR7120-5G APOSOR7120-1G
Cyclohexylacetic acid 98%
Cyclohexylacetic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 242…244 °C
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001518
Numer CAS: 5292-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-132-0