Drukuj
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 1400 PLN
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Formuła: C₉H₁₀ClNO
MW: 183.64 g/mol
Temp. topnienia: 155…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018264
Numer CAS: 7463-35-6