Drukuj
3-Bromo-p-toluidine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 319 PLN
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidine 99%
3-Bromo-p-toluidine
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 254…257 °C
Temp. topnienia: 25…30 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134176
Numer CAS: 7745-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-807-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III