Drukuj
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7075-5G OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-5GEA 122 PLN
APOSOR7075-5G APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆O₂S
Temp. topnienia: 238…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051636
Numer CAS: 6314-28-9