Drukuj
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 342 PLN
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Formuła: C₈H₇Br
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/20,25mmHg
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,427 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000185
Numer CAS: 103-64-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-131-3