Drukuj
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 501 PLN
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235192
Numer CAS: 1073-21-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III