Drukuj
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 876 PLN
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Formuła: C₁₂H₁₆BrNO₂
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08436037
Numer CAS: 889676-36-2