Drukuj
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 1100 PLN
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/1mmHg
Gęstość: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016857
Numer CAS: 3319-15-1