Drukuj
Kwas m-toluilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylbenzoic acid
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 124 PLN
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
Kwas m-toluilowy
Kwas m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 263
Temp. Zapłonu: 150
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002523
Numer CAS: 99-04-7
Klasyfikacja Merck : 12,09673