Drukuj
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel (II) chloride, Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]nickel(II), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II)chloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II), [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) dichloride
OR70169-100G OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA 934 PLN
APOSOR70169-100G APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formuła: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
MW: 542.042 g/mol
Temp. topnienia: 213 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015318
Numer CAS: 15629-92-2