1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR70156-1G
OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA
1050
PLN
APOSOR70156-1G
APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Formuła:
C₁₂H₈Cl₂O₂ Temp. topnienia: 171…172 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01109676 Numer CAS: 35288-49-4 Jednostka: 1759 ADR: 8,III |