Drukuj
3-Chlorocatechol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70152-1G OR70152-250MG OR70152-5G
APOSOR70152-1GEA 609 PLN
APOSOR70152-1G APOSOR70152-250MG APOSOR70152-5G
3-Chlorocatechol 98%
3-Chlorocatechol
Formuła: C₆H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 138 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143111
Numer CAS: 4018-65-9