Drukuj
Acetal dietylowy 4-aminobutyraldehydu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 1190 PLN
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
Acetal dietylowy 4-aminobutyraldehydu
Acetal dietylowy 4-aminobutyraldehydu
Formuła: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Gęstość: 0.933 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008227
Numer CAS: 6346-09-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 III