Drukuj
Naftaleno-1,8-diamina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR70111-250G OR70111-50G OR70111-25G OR70111-100G OR70111-500G
APOSOR70111-250GEA 0 PLN
APOSOR70111-250G APOSOR70111-50G APOSOR70111-25G APOSOR70111-100G APOSOR70111-500G
Naftaleno-1,8-diamina 99%
Naftaleno-1,8-diamina
Formuła: C₁₀H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 205 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temp. Zapłonu: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004033
Numer CAS: 479-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-529-8