Drukuj
3,3'-Dimethylbiphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
OR70107-1G OR70107-5G
APOSOR70107-1GEA 197 PLN
APOSOR70107-1G APOSOR70107-5G
3,3'-Dimethylbiphenyl
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formuła: C₁₄H₁₄
MW: 182.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 286 °C/713mmHg
Temp. topnienia: 44382 °C
Gęstość: 0.999 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008534
Numer CAS: 612-75-9